Learn More
4-(Butilamino)benzoato de etilo (éster etílico del ácido 4-(butilamino)benzoico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-(Butylamino)benzoate(4-(Butylamino)benzoic Acid Ethyl Ester) |
| CAS | 94-32-6 |
| Fórmula molecular | C13 H19 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-(butylamino)-, ethyl ester, Benzoic acid, p-(butylamino)-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl p-butylaminobenzoate, 4-(Butylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-(butylamino)benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO2/c1-3-5-10-14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)16-4-2/h6-9,14H,3-5,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 4-(butilamino)benzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 221.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.1416 |