accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClCl

CAS RN 93952-14-8

IUPAC Nombre: hexachlorobenzene
Sinónimos: hexachlorobenzene HCB phenyl perchloryl
Peso molecular (g/mol): 284.77
Fórmula molecular: C6Cl6
InChi Key: CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados