Learn More
Hexaclorobenceno en n-nonano 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12996863 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12996863 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12996863 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P828310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachlorobenzene 13C6
Envase Ampolla(s)
CAS 93952-14-8
Fórmula molecular C6Cl6
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI CKAPSXZOOQJIBF-IDEBNGHGSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexaclorobenceno
Solvent or Matrix n-Nonane
Peso molecular (g/mol) 290.72
PubChem CID 12214812
Cantidad 1 mL