accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOOOH

CAS RN 93951-79-2

IUPAC Nombre: 4-nitrophenol
Sinónimos: P-nitrophenol paranitrophenol
Peso molecular (g/mol): 139.11
Fórmula molecular: C6H5NO3
InChi Key: BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados