Learn More
4-Nitrofenol-d4, TRC
Código de producto. 30180088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30180088 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30180088 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4969465MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenol-2,3,5,6-D4
CAS 93951-79-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 2H4 H N O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-nitro- (9CI, ACI), 4-Nitrophen-2,3,5,6-d4-ol (ACI), 4-Nitrophenol D4, 4-Nitrophenol-2,3,5,6 D4
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 143.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0521
Porcentaje de pureza >95%