CAS RN 93885-20-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Despropilo Propafenona Sal de Oxalato, TRC
CAS: 93885-20-2 Fórmula molecular: C18 H21 N O3 . C2 H2 O4 Peso molecular (g/mol): 389.4 Sinónimo: 1-Propanone, 1-[2-(3-amino-2-hydroxypropoxy)phenyl]-3-phenyl-, ethanedioate (1:1) (salt) (9CI) Nombre IUPAC: 1-[2-(3-amino-2-hidroxipropoxi)fenilo]-3-fenilpropano-1-uno; Ácido oxálico SMILES: NCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2.OC(=O)C(=O)O