Learn More
N-Despropilo Propafenona Sal de Oxalato, TRC
Código de producto. 30137164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137164 25 mg 25 miligramos
30004895 10 mg 10 miligramos
30006780 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28866025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93885-20-2
Fórmula molecular C18 H21 N O3 . C2 H2 O4
Peso molecular (g/mol) 389.4
Sinónimo 1-Propanone, 1-[2-(3-amino-2-hydroxypropoxy)phenyl]-3-phenyl-, ethanedioate (1:1) (salt) (9CI)
Nombre IUPAC 1-[2-(3-amino-2-hidroxipropoxi)fenilo]-3-fenilpropano-1-uno; Ácido oxálico
SMILES NCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2.OC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Depropyl Propafenone Oxalate Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO3.C2H2O4/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14;3-1(4)2(5)6/h1-9,15,20H,10-13,19H2;(H,3,4)(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1475