accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NNH2

CAS RN 938-25-0

IUPAC Nombre: naphthalene-1,2-diamine
Sinónimos: 1,2-diaminonaphthalene
Peso molecular (g/mol): 158.2
Fórmula molecular: C10H10N2
InChi Key: NTNWKDHZTDQSST-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C2C=CC=CC2=C1N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados