Learn More
1,2-diaminonaftaleno, TRC
Código de producto. 30356649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30356649 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30356649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41640050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diaminonaphthalene
CAS 938-25-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H10 N2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,2-Naphthalenediamine, NSC 62691
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H,11-12H2
SMILES Nc1ccc2ccccc2c1N
Nombre IUPAC naftaleno-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 158.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0844
Porcentaje de pureza >95