CAS RN 937275-23-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metilcetona de Montelukast, TRC
CAS: 937275-23-5 Fórmula molecular: C34 H32 Cl N O3 S Peso molecular (g/mol): 570.14 Sinónimo: 1-[[[(1R)-3-(2-Acetylphenyl)-1-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic Acid,Montekulast Sodium Imp. F (EP),Montelukast Methyl Ketone,Mok-3 Keto Nombre IUPAC: 2-[1-[[(1R)-3-(2-acetilfenilo)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenoil]fenil]propil]sulfanilmetil]ciclopropilacético SMILES: CC(=O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3