Learn More
Metilcetona de Montelukast, TRC
Código de producto. 30012334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012334 50 mg 50 miligramos
17994965 25 mg 25 miligramos
17993365 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56804050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 937275-23-5
Fórmula molecular C34 H32 Cl N O3 S
Peso molecular (g/mol) 570.14
Sinónimo 1-[[[(1R)-3-(2-Acetylphenyl)-1-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic Acid, Montekulast Sodium Imp. F (EP), Montelukast Methyl Ketone, Mok-3 Keto
Nombre IUPAC 2-[1-[[(1R)-3-(2-acetilfenilo)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenoil]fenil]propil]sulfanilmetil]ciclopropilacético
SMILES CC(=O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Montelukast Methyl Ketone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H32ClNO3S/c1-23(37)30-8-3-2-6-25(30)12-16-32(40-22-34(17-18-34)21-33(38)39)27-7-4-5-24(19-27)9-14-29-15-11-26-10-13-28(35)20-31(26)36-29/h2-11,13-15,19-20,32H,12,16-18,21-22H2,1H3,(H,38,39)/b14-9+/t32-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.1791
Porcentaje de pureza >95%