CAS RN 936335-24-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster 1,4-dimetílico del ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxi-2-metilbutanodioico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 1,4-dimetílico del ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxi-2-metilbutanodioico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster 1,4-dimetílico del ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxi-2-metilbutanodioico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.