Learn More
Éster 1,4-dimetílico del ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxi-2-metilbutanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,3R)-2,3-Dihydroxy-2-methylbutanedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester |
| CAS | 936335-24-9 |
| Fórmula molecular | C7H12O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O6/c1-7(11,6(10)13-3)4(8)5(9)12-2/h4,8,11H,1-3H3/t4-,7+/m0/s1 |
| SMILES | [C@@]([C@H](C(OC)=O)O)(C(OC)=O)(C)O |
| Nombre IUPAC | dimetil (2R,3R)-2,3-dihidroxi-2-metilsuccinato |
| Peso molecular (g/mol) | 192.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.06 |