CAS RN 93594-39-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Formil ciprofloxacina, TRC
CAS: 93594-39-9 Fórmula molecular: C18 H18 F N3 O4 Peso molecular (g/mol): 359.35 Sinónimo: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-formyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid,BAY-p 9357,N-Formylciprofloxacin Nombre IUPAC: 1-ciclopropil-6-fluoro-7-(4-formilpiperazina-1-il)-4-oxoxinoline-3-carboxílico SMILES: OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC4)C=O)c(F)cc3C1=O
2
Formamida de ciprofloxacino (N-formilciprofloxacino), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.