Learn More
Formamida de ciprofloxacino (N-formilciprofloxacino), Mikromol™
Descripción
Formamida de ciprofloxacino (N-formilciprofloxacino)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formyl Ciprofloxacin |
| CAS | 93594-39-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Formyl Ciprofloxacin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H18 F N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-formyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, BAY-p 9357, N-Formylciprofloxacin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18FN3O4/c19-14-7-12-15(8-16(14)21-5-3-20(10-23)4-6-21)22(11-1-2-11)9-13(17(12)24)18(25)26/h7-11H,1-6H2,(H,25,26) |
| SMILES | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC4)C=O)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-7-(4-formilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Mostrar más |