CAS RN 93589-69-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bis[2-(4-hidroxifeniltio)etoximetano, TRC
CAS: 93589-69-6 Fórmula molecular: C17H20O4S2 Peso molecular (g/mol): 352.47 Sinónimo: 4,4'-[Methylenebis(oxy-2,1-ethanediylthio)]bis[phenol],1,7-Bis(4-hydroxyphenylthio)-3,5-dioxaheptane,Bis[2-(4-hydroxyphenylthio)ethoxy]methane Nombre IUPAC: 4-[2-[2-(4-hidroxifenil)sulfaniletoximetoxi]etilsulfanilofenol SMILES: Oc1ccc(SCCOCOCCSc2ccc(O)cc2)cc1