Learn More
Bis[2-(4-hidroxifeniltio)etoximetano, TRC
Código de producto. 17984145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984145 500 mg 500 miligramos
17971875 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17984145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB447430500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93589-69-6
Fórmula molecular C17H20O4S2
Peso molecular (g/mol) 352.47
Sinónimo 4,4'-[Methylenebis(oxy-2,1-ethanediylthio)]bis[phenol], 1,7-Bis(4-hydroxyphenylthio)-3,5-dioxaheptane, Bis[2-(4-hydroxyphenylthio)ethoxy]methane
Nombre IUPAC 4-[2-[2-(4-hidroxifenil)sulfaniletoximetoxi]etilsulfanilofenol
SMILES Oc1ccc(SCCOCOCCSc2ccc(O)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[2-(4-hydroxyphenylthio)ethoxy]methane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O4S2/c18-14-1-5-16(6-2-14)22-11-9-20-13-21-10-12-23-17-7-3-15(19)4-8-17/h1-8,18-19H,9-13H2
Porcentaje de pureza >95%