accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 935-79-5

IUPAC Nombre: (3aR,7aS)-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
Sinónimos: (3aR,7aS)-3a,4,7,7a-tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dione
Peso molecular (g/mol): 152.15
Fórmula molecular: C8H8O3
InChi Key: KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
SMILES: O=C1OC(=O)[C@@H]2CC=CC[C@H]12
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)