Learn More
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, 98%, ACROS Organics™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride |
| CAS | 935-79-5 |
| Punto de fusión | 98°C to 102°C |
| Color | Blanco |
| Densidad | 156g/mL |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula molecular | C8H8O3 |
| Número MDL | MFCD00005916 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?