Learn More
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10347240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1kg; frasco de plástico
Código de producto.
10347240 1kg; frasco de plástico
1 options
Código de producto. 10347240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159720010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
CAS 935-79-5
Punto de fusión 98°C to 102°C
Color Blanco
Densidad 156g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C8H8O3
Número MDL MFCD00005916
Cantidad 1 kg
Beilstein 17, 462
Sinónimo cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3ar,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, unii-w9q4666nos, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, tetrahydrophthalic anhydride, cis, 3as,7ar-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Clave InChI KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
SMILES C1C=CCC2C1C(=O)OC2=O
Nombre IUPAC (3aS,7aR)-3a,4,7,7a-tetrahidro-2-benzofurano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 152.149
PubChem CID 98495
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Flakes