Learn More
Anhídrido cis-4-ciclohexeno-1,2-dicarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479407 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11479407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21431.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
CAS 935-79-5
Punto de fusión 97°C to 103°C
Fórmula molecular C8H8O3
Número MDL MFCD00005916
Cantidad 250 g
Beilstein 82341
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3ar,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, unii-w9q4666nos, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, tetrahydrophthalic anhydride, cis, 3as,7ar-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Clave InChI KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
SMILES C1C=CCC2C1C(=O)OC2=O
Nombre IUPAC (3aS,7aR)-3a,4,7,7a-tetrahidro-2-benzofurano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 152.149
PubChem CID 98495
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 95%