CAS RN 934161-52-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster etílico del ácido 6-bromo-1-[(1S)-1- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-2-metilpropil]-7-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster etílico del ácido 6-bromo-1-[(1S)-1- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-2-metilpropil]-7-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster etílico del ácido 6-bromo-1-[(1S)-1- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-2-metilpropil]-7-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.