Learn More
Éster etílico del ácido 6-bromo-1-[(1S)-1- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-2-metilpropil]-7-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-1-((1S)-1-((((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)methyl)-2-methylpropyl)-7-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 934161-52-1 |
| Fórmula molecular | C23H33BrFNO4Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H33BrFNO4Si/c1-9-29-22(28)16-12-26(19-11-18(25)17(24)10-15(19)21(16)27)20(14(2)3)13-30-31(7,8)23(4,5)6/h10-12,14,20H,9,13H2,1-8H3/t20-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN([C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(C)C)c2cc(F)c(Br)cc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-1-[(2S)-1-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-3-metilbutan-2-il]-7-fluoro-4-oxoquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 514.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 513.1346 |