CAS RN 934161-50-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster etílico del ácido 6-bromo-1,4-dihidro-7-fluoro-1-[(1S)-1-(hidroximetil)-2-metilpropil]-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster etílico del ácido 6-bromo-1,4-dihidro-7-fluoro-1-[(1S)-1-(hidroximetil)-2-metilpropil]-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster etílico del ácido 6-bromo-1,4-dihidro-7-fluoro-1-[(1S)-1-(hidroximetil)-2-metilpropil]-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.