Learn More
Éster etílico del ácido 6-bromo-1,4-dihidro-7-fluoro-1-[(1S)-1-(hidroximetil)-2-metilpropil]-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-1,4-dihydro-7-fluoro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 934161-50-9 |
| Fórmula molecular | C17H19BrFNO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19BrFNO4/c1-4-24-17(23)11-7-20(15(8-21)9(2)3)14-6-13(19)12(18)5-10(14)16(11)22/h5-7,9,15,21H,4,8H2,1-3H3/t15-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN([C@H](CO)C(C)C)c2cc(F)c(Br)cc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-7-fluoro-1-[(2S)-1-hidroxi-3-metilbutan-2-il]-4-oxoquinolina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 400.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.0481 |