CAS RN 93413-46-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
R-Venlafaxina, TRC
CAS: 93413-46-8 Fórmula molecular: C17 H27 N O2 Peso molecular (g/mol): 277.4 Sinónimo: Cyclohexanol, 1-[(1R)-2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-,Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, (R)-,1-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol,(R)-Venlafaxine Nombre IUPAC: 1-[(1R)-2-(dimetilamino)-1-(4-metoxifenil)etil]ciclohexan-1-ol SMILES: COc1ccc(cc1)[C@H](CN(C)C)C2(O)CCCCC2