Learn More
R-Venlafaxina, TRC
Código de producto. 30137697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137697 50 mg 50 miligramos
30005650 5 mg 5 miligramos
30008248 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV12000350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93413-46-8
Fórmula molecular C17 H27 N O2
Peso molecular (g/mol) 277.4
Sinónimo Cyclohexanol, 1-[(1R)-2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, (R)-, 1-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol, (R)-Venlafaxine
Nombre IUPAC 1-[(1R)-2-(dimetilamino)-1-(4-metoxifenil)etil]ciclohexan-1-ol
SMILES COc1ccc(cc1)[C@H](CN(C)C)C2(O)CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-(+)-Venlafaxine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO2/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.2042
Porcentaje de pureza >95%