accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3HN(S)OHONH2O

CAS RN 93379-54-5

IUPAC Nombre: 2-{4-[(2S)-2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy]phenyl}acetamide
Sinónimos: (-)-atenolol esatenolol (S)-atenolol S-atenolol
Peso molecular (g/mol): 266.34
Fórmula molecular: C14H22N2O3
InChi Key: METKIMKYRPQLGS-LBPRGKRZSA-N
SMILES: CC(C)NC[C@H](O)COC1=CC=C(CC(N)=O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados