Learn More
(S)-atenolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Atenolol |
| CAS | 93379-54-5 |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetamide, 4-[(2S)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, (S)-, 4-[(2S)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide, (-)-Atenolol, (S)-Atenolol, Esatenolol, S-(-)-Atenolol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)NC[C@H](O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(2S)-2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 266.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.163 |