Learn More
(S)-atenolol, TRC
Código de producto. 30342887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30342887 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30342887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79008510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Atenolol
CAS 93379-54-5
Fórmula molecular C14 H22 N2 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Benzeneacetamide, 4-[(2S)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, (S)-, 4-[(2S)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide, (-)-Atenolol, (S)-Atenolol, Esatenolol, S-(-)-Atenolol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m0/s1
SMILES CC(C)NC[C@H](O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-[(2S)-2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 266.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.163