accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNH2F

CAS RN 93246-53-8

IUPAC Nombre: 3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)aniline
Sinónimos: 3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)aniline
Peso molecular (g/mol): 196.23
Fórmula molecular: C10H13FN2O
InChi Key: FQGIBHQUVCGEAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(F)=C(C=C1)N1CCOCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados