Learn More
3-fluoro-4-(4-morfolinil)anilina, Mikromol™
Descripción
3-fluoro-4-(4-morfolinil)anilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl) Benzenamine |
| CAS | 93246-53-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl) Benzenamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H13 F N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13FN2O/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,12H2 |
| SMILES | Nc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-fluoro-4-morfolin-4-ilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 196.22 |
| Mostrar más |