Learn More
3-Fluoro-4-(4-morfolinil) Bencenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl) Benzenamine |
| CAS | 93246-53-8 |
| Fórmula molecular | C10 H13 F N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzenamine, 3-fluoro-4-(4-morpholinyl)-, 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)benzenamine, 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)aniline, 3-Fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenylamine, 3-Fluoro-4-(morpholine-4-yl)benzenamine, 3-Fluoro-4-morpholinoaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13FN2O/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,12H2 |
| SMILES | Nc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-fluoro-4-morfolina 4-ilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 196.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.1012 |