accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNN

CAS RN 932-35-4

IUPAC Nombre: 3-hydroxypyridine-2-carbonitrile
Sinónimos: 3-hydroxypyridine-2-carbonitrile
Peso molecular (g/mol): 120.11
Fórmula molecular: C6H4N2O
InChi Key: XTVFTOVNAKNVQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=CN=C1C#N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados