Learn More
2-Ciano-3-hidroxipiridina, TRC
Código de producto. 30357383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357383 500 mg 500 miligramos
30356784 250 mg -
30354615 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987963500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-35-4
Fórmula molecular C6H4N2O
Peso molecular (g/mol) 120.11
Sinónimo 2-Cyano-3-pyridinol, 3-Hydroxy-2-cyanopyridine, 3-Hydroxypicolinonitrile, 3-Hydroxy-2-pyridinecarbonitrile, 3-Hydroxy-(7CI,8CI)picolinonitrile
Nombre IUPAC 3-hidroxipiridina-2-carbonitrilo
SMILES Oc1cccnc1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyano-3-hydroxypyridine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2O/c7-4-5-6(9)2-1-3-8-5/h1-3,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0324