CAS RN 93106-58-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-cloro-6-defluoro Ciprofloxacina, TRC
CAS: 93106-58-2 Fórmula molecular: C17H18ClN3O3 Peso molecular (g/mol): 347.8 Sinónimo: 6-Chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid Nombre IUPAC: 6-cloro-1-ciclopropil-4-oxo-7-piperazina-1-ilquinoline-3-ácido carboxílico SMILES: OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(Cl)cc3C1=O