Learn More
6-cloro-6-defluoro Ciprofloxacina, TRC
Código de producto. 30135572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135572 1 mg 1 miligramo
30011638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3680351MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93106-58-2
Fórmula molecular C17H18ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 347.8
Sinónimo 6-Chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid
Nombre IUPAC 6-cloro-1-ciclopropil-4-oxo-7-piperazina-1-ilquinoline-3-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(Cl)cc3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-6-defluoro Ciprofloxacin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18ClN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1037