accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOOO

CAS RN 931-40-8

IUPAC Nombre: 4-(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Sinónimos: hydroxymethyl dioxolanone
Peso molecular (g/mol): 118.09
Fórmula molecular: C4H6O4
InChi Key: JFMGYULNQJPJCY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC1COC(=O)O1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados