Learn More
4-(Hidroximetil)-1,3-dioxolan-2-ona, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10491050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10491050 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10491050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436170250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Hydroxymethyl)-1, 3-dioxolan-2-one
CAS 931-40-8
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4000g/mL
Análisis elemental 36.6 to 44.7% C, 4.6 to 5.6% H, 48.8 to 59.6% O
Punto de ebullición 142.5°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H6O4
Índice de refracción 1.4597
Número MDL MFCD00085561
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.4
Sinónimo 4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan-2-one, glycerol carbonate, hydroxymethyl dioxolanone, glycerol 1,2-carbonate, 1,3-dioxolan-2-one, 4-hydroxymethyl, 1,3-dioxolan-2-one,4-hydroxymethyl, glycerin carbonate, glycerol1,2-carbonate, 4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan-2-on
Clave InChI JFMGYULNQJPJCY-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1COC(=O)O1
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)-1,3-dioxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 118.09
PubChem CID 97944
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido