accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClSOClN

CAS RN 92972-48-0

IUPAC Nombre: 2,4-dichloro-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Sinónimos: 2,4-dichloro-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 182.02
Fórmula molecular: C4HCl2NOS
InChi Key: CFEKBKCGPASOFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=NC(Cl)=C(S1)C=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados