Learn More
2,4-Dicloro-5-tiazolcarboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde |
| CAS | 92972-48-0 |
| Fórmula molecular | C4HCl2NOS |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,4-Dichlorothiazole-5-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4HCl2NOS/c5-3-2(1-8)9-4(6)7-3/h1H |
| SMILES | Clc1nc(Cl)c(C=O)s1 |
| Peso molecular (g/mol) | 182.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.9156 |