Learn More
2,4-Diclorotiazol-5-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11365499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365499 1 g 1 g
11355499 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50456.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92972-48-0
Fórmula molecular C4HCl2NOS
Peso molecular (g/mol) 182.018
Número MDL MFCD00793013
Clave InChI CFEKBKCGPASOFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde, 2,4-dichlorothiazole-5-carbaldehyde, 2,4-dichloro-5-formylthiazole, 2,4-dichlorothiazole-5-carboxaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-5-formyl-1,3-thiazole, 2,4-dichloro-5-thiazole-carboxaldehyde, 2,4-dichlorothiazol-5-carboxaldehyde, 2,4-dichloro-thiazole-5-carbaldehyde, pubchem18196
PubChem CID 1488672
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES C(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorothiazole-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 48°C to 49°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.03
Porcentaje de pureza 96%