CAS RN 929095-18-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
GSK 461364, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
GSK 461364, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
GSK461364, MedChemExpress
MedChemExpress GSK461364 is a selective, reversible and ATP-competitive Polo-like kinase 1 (PLK1) inhibitor with a Ki value of 2.2 nM.