Learn More
GSK461364, MedChemExpress
Código de producto. 16484037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484037 50 mg 50 miligramos
16451326 200 mg 200 miligramos
16440588 5 mg 5 miligramos
16428128 10 mg 10 miligramos
16427886 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50877
MedChemExpress GSK461364 is a selective, reversible and ATP-competitive Polo-like kinase 1 (PLK1) inhibitor with a Ki value of 2.2 nM.
GSK461364 is a selective, reversible and ATP-competitive Polo-like kinase 1 (PLK1) inhibitor with a Ki value of 2.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK461364
CAS 929095-18-1
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H28F3N5O2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo GSK461364A
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (91.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(SC(N1C=NC2=CC=C(C=C12)CN3CCN(CC3)C)=C4)=C4O[C@@H](C5=CC=CC=C5C(F)(F)F)C)N
Peso molecular (g/mol) 543.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.6
Porcentaje de pureza 96.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease