Learn More
GSK 461364, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[6-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-1H-benzimidazol-1-yl]-3-[((1R)-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl)oxy]thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 929095-18-1 |
| Fórmula molecular | C27H28F3N5O2S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | GSK 461364, GSK 461364A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H28F3N5O2S/c1-17(19-5-3-4-6-20(19)27(28,29)30)37-23-14-24(38-25(23)26(31)36)35-16-32-21-8-7-18(13-22(21)35)15-34-11-9-33(2)10-12-34/h3-8,13-14,16-17H,9-12,15H2,1-2H3,(H2,31,36)/t17-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](Oc1cc(sc1C(=O)N)n2cnc3ccc(CN4CCN(C)CC4)cc23)c5ccccc5C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 5-[6-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzimidazol-1-il]-3-[(1R)-1-[2-(trifluorometil)fenil]etoxi]tiofeno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 543.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 543.1916 |