CAS RN 928830-73-3
IUPAC Nombre:
1-(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)-4-methylpiperazine
Sinónimos:
1-(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)-4-methylpiperazine
Peso molecular (g/mol):
284.25
Fórmula molecular:
C11H13FN4O4
InChi Key:
SSBAFRIGYXRBRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1CCN(CC1)C1=CC(F)=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(5-fluoro-2,4-dinitrofenil)-4-metilpiperazina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.