Learn More
1-(5-fluoro-2,4-dinitrofenil)-4-metilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-4-methylpiperazine |
| CAS | 928830-73-3 |
| Fórmula molecular | C11 H13 F N4 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13FN4O4/c1-13-2-4-14(5-3-13)10-6-8(12)9(15(17)18)7-11(10)16(19)20/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN(CC1)c2cc(F)c(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-(5-fluoro-2,4-dinitrofenil)-4-metilpiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 284.2437 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0921 |