CAS RN 928652-49-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido (2S,3S)-2,3-Bis[(4-metilbenzoil)oxi]-butanodioico con (1R)-1-(3-aminopropil)-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-5-isobenzofurancarbonitrilo (mezcla), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (2S,3S)-2,3-Bis[(4-metilbenzoil)oxi]-butanodioico con (1R)-1-(3-aminopropil)-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-5-isobenzofurancarbonitrilo (mezcla), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido (2S,3S)-2,3-Bis[(4-metilbenzoil)oxi]-butanodioico con (1R)-1-(3-aminopropil)-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-5-isobenzofurancarbonitrilo (mezcla), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.