Learn More
Ácido (2S,3S)-2,3-Bis[(4-metilbenzoil)oxi]-butanodioico con (1R)-1-(3-aminopropil)-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-5-isobenzofurancarbonitrilo (mezcla), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-butanedioic Acid with (1R)-1-(3-Aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile (Mixture) |
| CAS | 928652-49-7 |
| Fórmula molecular | C8 H17 N O5 . H Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO5.ClH/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11;/h5-8,10-14H,1-4H2;1H/t5?,6?,7-,8?;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.OCCN1CC(O)C(O)[C@@H](O)C1CO |
| Nombre IUPAC | (3S)-1-(2-hidroxietil)-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 243.685 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.087 |