accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH(E)

CAS RN 928-92-7

IUPAC Nombre: (4E)-hex-4-en-1-ol
Sinónimos: (4E)-hex-4-en-1-ol
Peso molecular (g/mol): 100.16
Fórmula molecular: C6H12O
InChi Key: VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
SMILES: C\C=C\CCCO
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)