Learn More
4-Hexen-1-ol, predominantemente trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400758 5 g 5 g
15410758 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54459.06
Solicitar formato a granel o personalizado
4-Hexen-1-ol on reaction with NaIO4/NaHSO3 reagent yields 2-(1-iodoethyl)tetrahydrofuran. has been employed in the preparation of hex-4-enals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-hexen-1-ol en reacción con los rendimientos de reactivos de NaIO4/NaHSO3 y 2-(1-iodoetil)tetrahidrofurano se ha empleado en la preparación de los enales hexagonales4.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-92-7
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00009713
Clave InChI VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo 4-hexen-1-ol, e-4-hexen-1-ol, e-hex-4-en-1-ol, trans-4-hexen-1-ol, 4-hexen-1-ol, 4e, 4-hexen-1-ol, e, trans-4-hexenol, unii-zhb2532c2h, 4-hexen-1-ol, predominantly trans
PubChem CID 641248
Nombre IUPAC (4E)-hex-4-en-1-ol
SMILES C\C=C\CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hexen-1-ol
Nombre de nota predominantly trans
Densidad 0.851
Punto de ebullición 159°C to 160°C
Temperatura de inflamación 61°C (142°F)
Fórmula lineal CH3CH=CH(CH2)3OH
Índice de refracción 1.439
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hexen-1-ol, predominantly trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hexen-1-ol